2,2',4,5'-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20004900EA 96.8 EUR InStock
EHERC20004900
2,2',4,5'-Tétrachlorobiphényle
2,2',4,5'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 41464-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité