3-Nitrobiphényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0193-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0193-1G TCIAN0193-25G
3-Nitrobiphényle ≥99.0% (par GC)
3-Nitrobiphényle
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00007245
Numéro CAS: 2113-58-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/28989282.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité