Diphénylgermanium dichlorure ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Dichlorure de diphénylgermaniumDichlorodiphénylgermane
TCIAD1824-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD1824-1G
Diphénylgermanium dichlorure ≥95.0% (par GC)
Diphénylgermanium dichlorure
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂Ge
MW: 297,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013587
Numéro CAS: 1613-66-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/09/28978609.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité