Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-3-méthylthiophène


024249-25G 024249-5G
FLUO024249-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024249-25G FLUO024249-5G
2-Chloro-3-méthylthiophène
2-Chloro-3-méthylthiophène


Formule: C₅H₅ClS
MW: 132,61 g/mol
Point d'ébullition: 153…157 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2281 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00130083
Numéro CAS: 14345-97-2
EINECS: 238-296-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité