(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1705-1G D1705-25G D1705-5G
TCIAD1705-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD1705-1G TCIAD1705-25G TCIAD1705-5G
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol ≥97.0% (par GC)
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003213
Numéro CAS: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 14,05213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6f10420a1480606f5f84fa545f52448d2e861cc&vid=f6f10420a1480606f5f84fa545f52448d2e861cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -15.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité