(S)-(+)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
D1691-1G D1691-25G D1691-5G
TCIAD1691-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1691-1G TCIAD1691-25G TCIAD1691-5G
(S)-(+)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Densité: 1,0704 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063239
Numéro CAS: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8
Merck Index: 14,05213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d669c8829cf90ec8d4024aa7ed24d5cdc79a61&vid=40d669c8829cf90ec8d4024aa7ed24d5cdc79a61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +13.5 to +14.5 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité