Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydraté ≥99.9% (base Y)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
STRE93-3901-100GEA 467 EUR InStock
ABCRAB122284.0005 STRE93-3901-100G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydraté ≥99.9% (base Y)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydraté
Formule: C₁₅H₂₁O₆Y·H₂O
MW: 404,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013509
Numéro CAS: 207801-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité