Argent diéthyldithiocarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour analyse de As
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Diéthyldithiocarbamate d'argent(Diéthyldithiocarbamato-S,S')argent
TCIAD0490-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD0490-5G TCIAD0490-25G
Argent diéthyldithiocarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour analyse de As
Argent diéthyldithiocarbamate
Formule: (C₂H₅)₂NCSSAg
MW: 256,14 g/mol
Point de fusion: 176…178,5 °C
Numéro MDL: MFCD00004929
Numéro CAS: 1470-61-7
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/68/28975068.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (NH4SCN method) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine almost transparency
Suitability for arsenic-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité