Acétal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0455-25ML D0455-500ML
TCIAD0455-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0455-25ML TCIAD0455-500ML
Acétal ≥98.0% (par GC)
Acetal
Formule: C₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: -100°C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -21°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009243
Numéro CAS: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
ONU: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cec5ae42445f700d4e82d619c526b4081a4e5f&vid=b0cec5ae42445f700d4e82d619c526b4081a4e5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité