Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Pinacol

Synonyms: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol

166700-100G 166700-500G
FLUO166700-100GEA 0 EUR InStock
FLUO166700-100G FLUO166700-500G
Pinacol
Pinacol


Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…41 °C
Densité: 0.967 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Numéro MDL: MFCD00004462
Numéro CAS: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité