L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
MOPS-Na ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
M0755-25G M0755-250G
TCIAM0755-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM0755-25G TCIAM0755-250G
MOPS-Na ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
MOPS-Na
Formule: C₇H₁₄NNaO₄S
MW: 231.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064350
Numéro CAS: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1e60c1fa2f5cbfa2202e7039231ce310eade30e&vid=b1e60c1fa2f5cbfa2202e7039231ce310eade30e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité