2-Méthoxy-5-nitrophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-nitroanisole5-Nitroguaiacol
N0498-25G N0498-500G
TCIAN0498-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAN0498-25G TCIAN0498-500G
2-Méthoxy-5-nitrophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Méthoxy-5-nitrophénol
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: 103…106 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015561
Numéro CAS: 636-93-1
EINECS: 211-269-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0207413d401d255b4f81475abac0d597e0e919&vid=5f0207413d401d255b4f81475abac0d597e0e919&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité