Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dibromo-o-toluidine

Synonyms: 2,4-Dibromo-6-methylaniline, 2-Amino-3,5-dibromotoluene

024814-25G 024814-5G
FLUO024814-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024814-25G FLUO024814-5G
4,6-Dibromo-o-toluidine
4,6-Dibromo-o-toluidine


Formule: C₇H₇Br₂N
MW: 264,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00735681
Numéro CAS: 30273-41-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité