Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodocumène

Synonyms: 4-Iodoisopropylbenzene, 1-Iodo-4-isopropylbenzene, 2-(4-Iodophenyl) propane

037613-1G 037613-5G
FLUO037613-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037613-1G FLUO037613-5G
4-Iodocumène
4-Iodocumène


Formule: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013711
Numéro CAS: 17356-09-1
EINECS: 241-384-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité