Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Hydroxypropyl)pipérazine

Synonyms: 1-Piperazinepropanol, 3-Piperazin-1-ylpropanol, 3-(Piperazin-1-yl)propan-1-ol

024792-1G 024792-5G
FLUO024792-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024792-1G FLUO024792-5G
1-(3-Hydroxypropyl)pipérazine
1-(3-Hydroxypropyl)pipérazine


Formule: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49 °C
Numéro MDL: MFCD00023132
Numéro CAS: 5317-32-8
EINECS: 226-176-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité