Phénazone ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Antipyrine
D1876-25G D1876-500G
TCIAD1876-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1876-25G TCIAD1876-500G
Phénazone ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Phenazone
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
Point d'ébullition: 319°C
Point de fusion: 152…154 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003146
Numéro CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 14,00716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03b9819d87e977abd0ebc845c09b3ed952bef3e0&vid=03b9819d87e977abd0ebc845c09b3ed952bef3e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité