1-Oxyde de 4-nitro-3-picoline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitropicoline N-oxide, 3-Methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 3-Methyl-4-nitropyridine-N-oxide, 3-Methyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-3-picoline N-oxide, 3-Methyl-4-nitropyridine-1-oxide
N0527-25G N0527-5G
TCIAN0527-25GEA 304 EUR InStock
TCIAN0527-25G TCIAN0527-5G
1-Oxyde de 4-nitro-3-picoline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Oxyde de 4-nitro-3-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 137.5 °C
Numéro MDL: MFCD00014626
Numéro CAS: 1074-98-2
EINECS: 214-050-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcfa1d2a34ad6354a5e7cfea673e5cabcf20f57f&vid=fcfa1d2a34ad6354a5e7cfea673e5cabcf20f57f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité