L(+)-Rhamnose monohydraté ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
R0013-25G R0013-5G
TCIAR0013-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAR0013-25G TCIAR0013-5G
L(+)-Rhamnose monohydraté ≥98.0% (par HPLC)
L(+)-Rhamnose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182,17 g/mol
Point de fusion: 85…95 °C
Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149363
Numéro CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 14,08172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98ba69487977aa7c90c16eab38619755bae883c1&vid=98ba69487977aa7c90c16eab38619755bae883c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +8.5 deg (C=10, H2O)[included NH3 aq. (2+3)]
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité