(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: (±)-Phényléthane-1,2-diol
TCIAP0686-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAP0686-25G TCIAP0686-250G
(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥98.0% (par GC)
(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: 61…64 °C
Numéro MDL: MFCD00003546
Numéro CAS: 93-56-1
Merck Index: 12,09029
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/95/28991395.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité