(R)-(+)-Lactate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
L0136-25G L0136-5G
TCIAL0136-25GEA 174 EUR InStock
TCIAL0136-25G TCIAL0136-5G
(R)-(+)-Lactate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-Lactate de méthyle
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 33°C
Densité: 1,1037 g/cm³ (11 °C)
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00004517
Numéro CAS: 17392-83-5
EINECS: 241-420-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06094
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909ad2f85765c54c4f917d9f9d55f02dddd50e7c&vid=909ad2f85765c54c4f917d9f9d55f02dddd50e7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +7.9 to +8.5 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité