L-Lysine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2,6-Diaminohexanoic acid, L(+)-Lysine, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid, (S)-(+)-Lysine, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid, H-Lys-OH
L0129-25G L0129-5G
TCIAL0129-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAL0129-25G TCIAL0129-5G
L-Lysine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
L-Lysine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 196 °C
Numéro MDL: MFCD00064433
Numéro CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 14,05636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df1015e857d6385199510555ddf26bb56cc13dee&vid=df1015e857d6385199510555ddf26bb56cc13dee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +27.0 deg (C=2, 5mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité