(R)-(-)-Ethyl mandelate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-(-)-Mandelic acid ethyl ester, Ethyl D-(-)-Mandelate, D(-)-Ethyl glycolate, D(-)-Mandelic acid ethyl ester, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid ethyl ester, D(-)-Ethyl mandelate, (R)-(-)-Ethyl glycolate, (R)-Ethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid ethyl ester
M1344-25G M1344-5G
TCIAM1344-25GEA 153 EUR InStock
TCIAM1344-25G TCIAM1344-5G
(R)-(-)-Ethyl mandelate ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-Ethyl mandelate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064248
Numéro CAS: 10606-72-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=382e75b7e9d81b326eb1e08ed26aedec4502fcb6&vid=382e75b7e9d81b326eb1e08ed26aedec4502fcb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Freezing point 26.0 to 31.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -130 to -145 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité