(R)-(-)-Glycolate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: D(-)-Glycolate de méthyle
TCIAM1349-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAM1349-5G TCIAM1349-1G
(R)-(-)-Glycolate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-Methyl mandelate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 51…53 °C
Numéro MDL: MFCD00064247
Numéro CAS: 20698-91-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/40/28975340.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -140 to -150 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité