(Trifluorométhyl)triméthylsilane ≥97.0% (par GC) réactif de trifluorométhylation
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trimethyl(trifluoromethyl)silane
T1570-25G T1570-5G
TCIAT1570-25GEA 179 EUR InStock
TCIAT1570-25G TCIAT1570-5G
(Trifluorométhyl)triméthylsilane ≥97.0% (par GC) réactif de trifluorométhylation
(Trifluorométhyl)triméthylsilane
Formule: C₄H₉F₃Si
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –32°C
Numéro MDL: MFCD00145454
Numéro CAS: 81290-20-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09683
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5094a4484685a40f5a4d2dded39ab607fc02661&vid=6bde07bf8d968da54f30e69af8a439116c68f7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité