Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Fluorobutyrophénone

Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)butan-1-one

032494-25G 032494-5G
FLUO032494-25GEA 0 EUR InStock
FLUO032494-25G FLUO032494-5G
4'-Fluorobutyrophénone
4'-Fluorobutyrophénone


Formule: C₁₀H₁₁FO
MW: 166,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017967
Numéro CAS: 582-83-2
EINECS: 209-492-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité