2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
007921-1G 007921-5G
FLUO007921-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007921-1G FLUO007921-5G
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Densité: 1.321 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061161
Numéro CAS: 239135-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité