2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine
006417-1G 006417-5G
FLUO006417-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006417-1G FLUO006417-5G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00061162
Numéro CAS: 199296-61-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité