2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
006425-1G 006425-5G
FLUO006425-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006425-1G FLUO006425-5G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…45 °C
Numéro MDL: MFCD00082477
Numéro CAS: 239087-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité