3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
007924-1G 007924-5G
FLUO007924-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007924-1G FLUO007924-5G
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22 °C
Numéro MDL: MFCD00236289
Numéro CAS: 213203-65-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité