α-Bromo-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1398-25G C1398-250G
TCIAC1398-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC1398-25G TCIAC1398-250G
α-Bromo-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α-Bromo-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: 115 °C
Numéro MDL: MFCD00001829
Numéro CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7488db8aae19be482ac24cdb5edb21afb678aa1&vid=a7488db8aae19be482ac24cdb5edb21afb678aa1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité