2,3,5,6-Tétraméthyl-m-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1457-25G T1457-5G
TCIAT1457-25GEA 202 EUR InStock
TCIAT1457-25G TCIAT1457-5G
2,3,5,6-Tétraméthyl-m-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,5,6-Tétraméthyl-m-phénylènediamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…153 °C
Numéro MDL: MFCD00007905
Numéro CAS: 3102-87-2
EINECS: 221-457-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a215eec0e8a796cba59263dee2b085efc20456cf&vid=a215eec0e8a796cba59263dee2b085efc20456cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité