6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitro-4,5,6-trifluoroaniline, 2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
T2783-1G T2783-5G
TCIAT2783-1GEA 66 EUR InStock
TCIAT2783-1G TCIAT2783-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline ≥98.0% (par GC)
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
Formule: C₆H₃F₃N₂O₂
MW: 192,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00174089
Numéro CAS: 148416-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e87217369dff500c0cd3ad8ff0e75baf2a3c2865&vid=e87217369dff500c0cd3ad8ff0e75baf2a3c2865&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité