Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine ≥99%

Synonyms: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine

045135-25G 045135-5G
FLUO045135-25GEA 0 EUR InStock
FLUO045135-25G FLUO045135-5G
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine ≥99%
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine


Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité