4-Benzylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1260-25G A1260-5G
TCIAA1260-25GEA 310 EUR InStock
TCIAA1260-25G TCIAA1260-5G
4-Benzylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Benzylaniline
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…36 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00047861
Numéro CAS: 1135-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c083ae586b5959f1e83ff87baa91aadcf59346eb&vid=c083ae586b5959f1e83ff87baa91aadcf59346eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 36.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité