3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluoro-5-nitrotoluène
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
009085-1G 009085-5G
FLUO009085-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009085-1G FLUO009085-5G
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluoro-5-nitrotoluène
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₂ClF₄NO₂
MW: 243,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674108
Numéro CAS: 101646-02-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité