Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloropentanenitrile

Attention
Synonyms: 5-Chloropentanenitrile

024253-100G 024253-25G
FLUO024253-100GEA 0 EUR InStock
FLUO024253-100G FLUO024253-25G
5-Chloropentanenitrile
5-Chloropentanenitrile


Formule: C₅H₈ClN
MW: 117,58 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (1013 hPa)
Densité: 1.447 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001977
Numéro CAS: 6280-87-1
EINECS: 228-481-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité