N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI
T0682-25G T0682-250G
TCIAT0682-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT0682-25G TCIAT0682-250G
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Tricine
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Point de fusion: 187 °C
Densité: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004277
Numéro CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 14,09651
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66a1bbba6c838b918da6a8aca9f5c25fb4a73a66&vid=63c4c67704ef3a1a4ab1a87e299da20d212eaecb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.30 (0.1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité