2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
012722-1G 012722-5G
FLUO012722-1GEA 0 EUR InStock
FLUO012722-1G FLUO012722-5G
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153084
Numéro CAS: 175205-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité