Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Fluoropyridine-2-carbonitrile

Synonyms: 6-Fluoropicolinonitrile, 2-Cyano-6-fluoropyridine

045312-1G 045312-5G
FLUO045312-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045312-1G FLUO045312-5G
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile


Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD09263323
Numéro CAS: 3939-15-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité