Isoprène ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
I0160-25ML I0160-500ML
TCIAI0160-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0160-25ML TCIAI0160-500ML
Isoprène ≥99.0% (par GC) stabilisé
Isoprène
Formule: C₅H₈
Point d'ébullition: 35°C
Point de fusion: -146°C
Densité: 0,681 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -54°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008600
Numéro CAS: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
ONU: 1218
ADR: 3,I
Merck Index: 14,05201
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a93b3d3f4f89c1409e9d4a9bcb43fdea33a0148&vid=7a93b3d3f4f89c1409e9d4a9bcb43fdea33a0148&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité