Indole-3-éthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: β-Indole-3-yléthanol
TCIAI0030-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAI0030-1G TCIAI0030-5G TCIAI0030-25G
Indole-3-éthanol ≥98.0% (par GC)
Indole-3-éthanol
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Point de fusion: 55…57 °C
Numéro MDL: MFCD00005659
Numéro CAS: 526-55-6
Merck Index: 12,09930
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/18/28971818.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité