3-(Hydroxymethyl)indole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Indolmethanol, 3-Indolcarbinol, (1H-Indol-3-yl)methanol, Indole-3-methanol, (Indole-3-yl)methanol, 3-Indolemethanol, Indole-3-carbinol
I0496-25G I0496-5G
TCIAI0496-25GEA 156 EUR InStock
TCIAI0496-25G TCIAI0496-5G
3-(Hydroxymethyl)indole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-(Hydroxymethyl)indole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005632
Numéro CAS: 700-06-1
EINECS: 211-836-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32adee6338a022600954052326beb972e80b8139&vid=32adee6338a022600954052326beb972e80b8139&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité