Sodium désoxycholate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque3α,12α-Dihydroxy-5β-cholaneoate de sodiumDeoxycholate de sodium
TCIAD1820-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD1820-25G
Sodium désoxycholate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
Sodium désoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Point de fusion: 357…365 °C
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/03/28978603.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +45.0 deg (C=2, H2O)
Functionality test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité