Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dichloropyrimidine


036390-100G 036390-25G
FLUO036390-100GEA 0 EUR InStock
FLUO036390-100G FLUO036390-25G
4,6-Dichloropyrimidine
4,6-Dichloropyrimidine


Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…66 °C
Densité: 1.734 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006109
Numéro CAS: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité