Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indole-4-carbaldéhyde

Synonyms: 1H-Indole-4-carbaldehyde, Indole-4-carboxaldehyde

040134-1G 040134-25G 040134-5G
FLUO040134-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040134-1G FLUO040134-25G FLUO040134-5G
Indole-4-carbaldéhyde
Indole-4-carbaldéhyde


Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632221
Numéro CAS: 1074-86-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité