Bis(triphénylphosphine)(tétrahydroborate) de cuivre ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1139-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB1139-5G
Bis(triphénylphosphine)(tétrahydroborate) de cuivre ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(triphénylphosphine)(tétrahydroborate) de cuivre
Formule: C₃₆H₃₄BCuP₂
MW: 602,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013219
Numéro CAS: 16903-61-0
ADR: 4.3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/84/28932984.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité