Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 1,4-phényldimétaborique

Synonyms: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid

045301-1G 045301-25G 045301-5G
FLUO045301-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045301-1G FLUO045301-25G FLUO045301-5G
Acide 1,4-phényldimétaborique
Acide 1,4-phényldimétaborique


Formule: C₆H₈B₂O₄
MW: 165,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236018
Numéro CAS: 4612-26-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité