1,5-Diamino-2-méthylpentane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-1,5-diaminopentane, 2-Methylpentane-1,5-diamine, 1,5-Diamino-2-methylpentane, 2-Methyl-1,5-pentanediamine
M0205-25ML M0205-500ML
TCIAM0205-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0205-25ML TCIAM0205-500ML
1,5-Diamino-2-méthylpentane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,5-Diamino-2-méthylpentane
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point de fusion: –60…–50 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00013460
Numéro CAS: 15520-10-2
EINECS: 239-556-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dca7acf0915a10d81f55bc95d0934aef6b82c69&vid=0dca7acf0915a10d81f55bc95d0934aef6b82c69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité