4-Bromo-3,5-xylénol
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
013945-100G 013945-25G
FLUO013945-100GEA 0 EUR InStock
FLUO013945-100G FLUO013945-25G
4-Bromo-3,5-xylénol
4-Bromo-3,5-xylénol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Numéro MDL: MFCD00002315
Numéro CAS: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité