Acide pyridine-2,4-dicarboxylique hydraté ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0553-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAP0553-5G
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique hydraté ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique hydraté
Formule: C₇H₅NO₄·xH₂O
MW: 167,12 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00006296
Numéro CAS: 499-80-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/55/28991255.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité